Learn More
Gilac™ Translucent Airtight Box with Blue Lid
Código de producto. p-200009529
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,4 L
0,8 L
1,2 L
2 L
4 L
8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17968901 0,4 L cada uno
17998851 0,8 L cada uno
17928581 1,2 L cada uno
17978461 2 L cada uno
17968971 4 L cada uno
17918991 8 L cada uno
6 options
Código de producto. 17968901
Marca: Gilac™ G604020
Translucent Airtight Box with Blue Lid is suitable for food contact, and its rounded corners facilitate cleaning. The content is visible and recognizable.
  • Translucent airtight box with blue lid suitable for food contact.
  • It is made up of a transparent polypropylene base allowing the contents to be visible and recognizable.
  • Rounded corners to facilitate cleaning and limit retention areas.
  • Blue soft cover, guaranteeing a perfect seal.
  • Light, very resistant and suitable for food contact.
  • Box for preserving food and its flavours while preserving the contents from external odours.
  • Dishwasher safe.
  • Stackable with its lid, discover the complete range made up of 6 formats ranging from 0.4 L to 8 L depending on your needs.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 13.5 oz.
Capacidad (métrico) 0,4 L
Color del tapón Blue
Tipo de tapón Tapa hermética
Color Translúcido
Material Polypropylene
Forma Rectangulares
Tipo de producto Airtight Box
Apilables Sí
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 128 x 90 x 60 mm
Longitud (métrico) 128 mm
Longitud (imperial) 5 in.
Anchura (métrico) 90 mm
Anchura (imperial) 3,5 in
Altura (métrico) 60 mm
Altura (imperial) 2.4 in.