missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Bloqueador de traslación del receptor del factor de crecimiento nervioso de rata / p75NTR ARNsi

Código de producto. 16099211
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16099211 2 nmol 2 nanomoles
16089211 10 nmol 10 nanomoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16099211 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QX352nmol

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Bloquea la transcripción y traslación del receptor del factor de crecimiento nervioso / p75NTR de rata.

Especificaciones

Número de acceso NP_036742
Líneas celulares probadas Células de feocromocitoma de rata Pc12 de las neuronas primarias de rata y de la médula adrenal.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen Ngfr
ID de gen (Entrez) 24596
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo p75NTR, Tnfrsf16, p75, RNNGFRR, LNGFR, receptor del factor de crecimiento del nerio de baja afinidad, miembro de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral 16, NGFR
Target Rata
Formulario Liofilizado.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.