Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación del receptor del factor de crecimiento nervioso de rata / p75NTR ARNsi
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_036742 |
| Líneas celulares probadas | Células de feocromocitoma de rata Pc12 de las neuronas primarias de rata y de la médula adrenal. |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
| Símbolo de gen | Ngfr |
| ID de gen (Entrez) | 24596 |
| Tipo de producto | ARNip |
| Cantidad | 10 nmol |
| Sinónimo | p75NTR, Tnfrsf16, p75, RNNGFRR, LNGFR, receptor del factor de crecimiento del nerio de baja afinidad, miembro de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral 16, NGFR |
| Target | Rata |
| Formulario | Liofilizado. |