Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación del receptor del factor de crecimiento nervioso de alta afinidad de rata (TrkA) ARNsi
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_067600 |
| Líneas celulares probadas | Células de feocromocitoma de rata Pc12 de las neuronas primarias de rata y de la médula adrenal. |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
| Símbolo de gen | Ntrk1 |
| ID de gen (Entrez) | 59109 |
| Tipo de producto | ARNip |
| Cantidad | 2 nmol |
| Sinónimo | TrkA, NGFR de alta afinidad, NGFR, Trk |
| Target | Rata |
| Formulario | Liofilizado. |