Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación del receptor de estrógeno de rata ARNsi
Código de producto. 16059171
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
16059171 2 nmol 2 nanomoles
16049171 10 nmol 10 nanomoles
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16059171
Marke: enQuireBio™ QX152nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bloquea la transcripción y traslación del receptor de estrógeno de rata.
Spezifikation
Número de acceso NP_036821
Líneas celulares probadas Osteoblastos primarios de rata.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen Esr1
ID de gen (Entrez) 24890
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo RNESTROR, ER-alfa, Esr, ESRA, ERA, ERalfa, ER
Target Rata
Formulario Liofilizado.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.