Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación del receptor de estrógeno de rata ARNsi
Código de producto. 16049171
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
16049171 10 nmol 10 nanomoles
16059171 2 nmol 2 nanomoles
2 options
Código de producto. 16049171
Marca: enQuireBio™ QX1510nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bloquea la transcripción y traslación del receptor de estrógeno de rata.
Especificaciones
Número de acceso NP_036821
Líneas celulares probadas Osteoblastos primarios de rata.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen Esr1
ID de gen (Entrez) 24890
Tipo de producto ARNip
Cantidad 10 nmol
Sinónimo RNESTROR, ER-alfa, Esr, ESRA, ERA, ERalfa, ER
Target Rata
Formulario Liofilizado.