Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación del regulador de apoptosis de rata Bcl-2 ARNsi
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_058689 |
| Líneas celulares probadas | Células de feocromocitoma Pc12 de la glándula adrenal de rata (médula). |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
| Símbolo de gen | Bcl2 |
| ID de gen (Entrez) | 24224 |
| Tipo de producto | ARNip |
| Cantidad | 2 nmol |
| Sinónimo | Bcl-2, PPP1R50 |
| Target | Rata |
| Formulario | Liofilizado. |