Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de TNF alfa de ratón ARNsi
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_038721 |
| Líneas celulares probadas | Macrófago peritoneal murino. |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
| Símbolo de gen | Tnf |
| ID de gen (Entrez) | 21926 |
| Tipo de producto | ARNip |
| Cantidad | 2 nmol |
| Sinónimo | DIF, TNFA, TNFSF2, TNLG1F, TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral |
| Target | Ratón |
| Formulario | Liofilizado. |