missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Bloqueador de traslación de TNF alfa de ratón ARNsi

Código de producto. 16039191
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
Código de producto. Cantidad unitSize
16039191 2 nmol 2 nanomoles
16029191 10 nmol 10 nanomoles
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16039191

Marca: enQuireBio™ QX232nmol

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Bloquea la transcripción y traslación de TNF alfa de ratón.

Especificaciones

Número de acceso NP_038721
Líneas celulares probadas Macrófago peritoneal murino.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen Tnf
ID de gen (Entrez) 21926
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo DIF, TNFA, TNFSF2, TNLG1F, TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral
Target Ratón
Formulario Liofilizado.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.