Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de VEGF humano ARNsi
Código de producto. p-7155927
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
16059191 2 nmol 2 nanomoles
16049191 10 nmol 10 nanomoles
2 options
Código de producto. 16059191
Marca: enQuireBio™ QX242nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bloquea la transcripción y traslación del VEGF de humanos.
Especificaciones
Número de acceso NP_003367
Líneas celulares probadas Células de adenocarcinoma de próstata humana PC-3.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen VEGFA
ID de gen (Entrez) 7422
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo MVCD1, VPF, VEGFA, VEGF-A
Target Humano
Formulario Liofilizado.