Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de VEGF humano ARNsi
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_003367 |
| Líneas celulares probadas | Células de adenocarcinoma de próstata humana PC-3. |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
| Símbolo de gen | VEGFA |
| ID de gen (Entrez) | 7422 |
| Tipo de producto | ARNip |
| Cantidad | 10 nmol |
| Sinónimo | MVCD1, VPF, VEGFA, VEGF-A |
| Target | Humano |
| Formulario | Liofilizado. |