Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de TLR9 / CD289 humano ARNsi
Código de producto. 16029201
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
16029201 10 nmol 10 nanomoles
16039201 2 nmol 2 nanomoles
2 options
Código de producto. 16029201
Marque: enQuireBio™ QX2810nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Bloquea la transcripción y traslación de TLR9 / CD289 de humanos.
Spécification
Número de acceso NP_059138
Líneas celulares probadas Células renales embrionarias humanas 293T con antígeno T grande.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen TLR9
ID de gen (Entrez) 54106
Tipo de producto ARNip
Cantidad 10 nmol
Sinónimo CD289, receptor de tipo Toll 9, TLR-9
Target Humano
Formulario Liofilizado.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.