Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de TLR4 humano ARNsi
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_612564 |
| Líneas celulares probadas | Células de carcinoma humano HepG2 del hígado. |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
| Símbolo de gen | TLR4 |
| ID de gen (Entrez) | 7099 |
| Tipo de producto | ARNip |
| Cantidad | 2 nmol |
| Sinónimo | TLR-4, receptor de tipo Toll 4, CD284 |
| Target | Humano |
| Formulario | Liofilizado. |