Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de TLR3 humano ARNsi
Código de producto. 16009211
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
16009211 10 nmol 10 nanomoles
16019211 2 nmol 2 nanomoles
2 options
Código de producto. 16009211
Marca: enQuireBio™ QX3110nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bloquea la transcripción y traslación de TLR3 de humanos.
Especificaciones
Número de acceso NP_003256.1
Líneas celulares probadas Células de adenocarcinoma humano A549 del epitelio alveolar basal.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen TLR3
ID de gen (Entrez) 7098
Tipo de producto ARNip
Cantidad 10 nmol
Sinónimo TLR-3, receptor de tipo Toll 3, CD283
Target Humano
Formulario Liofilizado.