Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de PD-L2 / CD273 humano ARNsi
Código de producto. 16019261
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16019261 2 nmol 2 nanomoles
16009261 10 nmol 10 nanomoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16019261 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QX82nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bloquea la transcripción y traslación de PD-L2 / CD273 de humanos.
Especificaciones
Número de acceso NP_079515
Líneas celulares probadas Células del carcinoma hepatocelular humano Hep3b, células del cáncer de colon humano RKO y células dendríticas primarias (DC) aisladas de PBMC.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen PDCD1LG2
ID de gen (Entrez) 80380
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo PDL2, CD273, 1 ligando 2 de muerte celular programada, PDCD1L2, B7-DC, B7DC, PD-1 L2, PD-1 ligando 2, PDCD1 ligando 2
Target Humano
Formulario Liofilizado.