Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de PD-L2 / CD273 humano ARNsi
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_079515 |
| Líneas celulares probadas | Células del carcinoma hepatocelular humano Hep3b, células del cáncer de colon humano RKO y células dendríticas primarias (DC) aisladas de PBMC. |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
| Símbolo de gen | PDCD1LG2 |
| ID de gen (Entrez) | 80380 |
| Tipo de producto | ARNip |
| Cantidad | 10 nmol |
| Sinónimo | PDL2, CD273, 1 ligando 2 de muerte celular programada, PDCD1L2, B7-DC, B7DC, PD-1 L2, PD-1 ligando 2, PDCD1 ligando 2 |
| Target | Humano |
| Formulario | Liofilizado. |