Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de mTOR humano ARNsi
Código de producto. 16039251
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
Código de producto. 16039251
Marca: enQuireBio™ QX502nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bloquea la transcripción y traslación de mTOR de humanos.
Especificaciones
Número de acceso NP_004949
Líneas celulares probadas Células de glioblastoma humano U87MG.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen MTOR
ID de gen (Entrez) 2475
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo SKS, FRAP1, RAFT1, FRAP, RAPT1, FRAP2, mTor de la serina/treonina-proteína cinasa, objetivo mecanicista de la rapamicina
Target Humano
Formulario Liofilizado.