Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación del regulador de apoptosis humana y de ratón Bcl-2 ARNsi
Código de producto. 16079161
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16079161 2 nmol 2 nanomoles
16069161 10 nmol 10 nanomoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16079161 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QX102nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bloquea la transcripción y traslación del regulador de apoptosis Bcl-2 de humanos y ratón.
Especificaciones
Número de acceso NP_000648
Líneas celulares probadas Células de carcinoma colorrectal Hct116.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen BCL2
ID de gen (Entrez) 596
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo Bcl-2, PPP1R50
Target Humano, ratón
Formulario Liofilizado.