Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de IRAK4 humano ARNsi
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_057207 |
| Líneas celulares probadas | Células renales embrionarias humanas 293T con antígeno T grande. |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
| Símbolo de gen | IRAK4 |
| ID de gen (Entrez) | 51135 |
| Tipo de producto | ARNip |
| Cantidad | 2 nmol |
| Sinónimo | Quinasa asociada al receptor de interleucina-1 4, IRAK-4 |
| Target | Humano |
| Formulario | Liofilizado. |