Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de IRAK4 humano ARNsi
Código de producto. 16049201
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
Código de producto. 16049201
Marca: enQuireBio™ QX2910nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bloquea la transcripción y traslación de IRAK4 de humanos.
Especificaciones
Número de acceso NP_057207
Líneas celulares probadas Células renales embrionarias humanas 293T con antígeno T grande.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen IRAK4
ID de gen (Entrez) 51135
Tipo de producto ARNip
Cantidad 10 nmol
Sinónimo Quinasa asociada al receptor de interleucina-1 4, IRAK-4
Target Humano
Formulario Liofilizado.