Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de Interleucina-10 / IL-10 humana ARNsi
Código de producto. 16019221
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
Código de producto. 16019221
Marca: enQuireBio™ QX362nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bloquea la transcripción y traslación de Interleucina-10 / IL-10 de humanos.
Especificaciones
Número de acceso NP_000563
Líneas celulares probadas Células dendríticas derivadas de PBMC humanas adherentes.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen IL10
ID de gen (Entrez) 3586
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo IL10A, IL-10, TGIF, CSIF, GVHDS
Target Humano
Formulario Liofilizado.