Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación del receptor de insulina humano ARNsi
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000199 |
| Líneas celulares probadas | Células de carcinoma hepatocelular humano HepG2. |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
| Símbolo de gen | Insr |
| ID de gen (Entrez) | 3643 |
| Tipo de producto | ARNip |
| Cantidad | 2 nmol |
| Sinónimo | InsR, IR, CD220 |
| Target | Humano |
| Formulario | Liofilizado. |