Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de FADD humano ARNsi
Código de producto. 16099231
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
16099231 2 nmol 2 nanomoles
16089231 10 nmol 10 nanomoles
2 options
Código de producto. 16099231
Marca: enQuireBio™ QX442nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bloquea la transcripción y traslación de FADD de humanos.
Especificaciones
Número de acceso NP_003815
Líneas celulares probadas Células renales embrionarias humanas 293 con construcciones NF-kappa B y DR4 etiquetado con Flag.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen FADD
ID de gen (Entrez) 8772
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo Dominio de muerte asociado a Fas, proteína que contiene dominio de muerte asociado a Fas, proteína del gen 3 inhibidor del crecimiento, dominio de muerte asociado a Fas (TNFRSF6), proteína FADD, MORT1, proteína del dominio de muerte asociado a FAS
Target Humano
Formulario Liofilizado.