Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de EGFR/ErbB4/Her4 humano ARNip
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_005226 |
| Líneas celulares probadas | Células de carcinoma humano T-47d de mama. |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
| Símbolo de gen | ERBB4 |
| ID de gen (Entrez) | 2066 |
| Tipo de producto | ARNip |
| Cantidad | 2 nmol |
| Sinónimo | p180erbB4, HER4, ALS19, Erb-b4, ErbB-4 |
| Target | Humano |
| Formulario | Liofilizado. |