Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de EGFR/ErbB4/Her4 humano ARNip
Código de producto. 16099181
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
16099181 2 nmol 2 nanomoles
16089181 10 nmol 10 nanomoles
2 options
Código de producto. 16099181
Marca: enQuireBio™ QX212nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bloquea la transcripción y traslación de ErbB4/Her4 de humanos.
Especificaciones
Número de acceso NP_005226
Líneas celulares probadas Células de carcinoma humano T-47d de mama.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen ERBB4
ID de gen (Entrez) 2066
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo p180erbB4, HER4, ALS19, Erb-b4, ErbB-4
Target Humano
Formulario Liofilizado.