Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de ErbB3/HER3 humano ARNip
Código de producto. p-7155923
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16079181 2 nmol 2 nanomoles
16069181 10 nmol 10 nanomoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16079181 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QX202nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bloquea la transcripción y traslación de ErbB3/HER3 de humanos.
Especificaciones
Número de acceso NP_001973
Líneas celulares probadas Células Kas-6/1.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen ERBB3
ID de gen (Entrez) 2065
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo HER3, c-erbB-3, LCCS2, MDA-BF-1, c-erbB3, erbB3-S, ErbB-3, p180-ErbB3, p45-sErbB3, p85-sErbB3
Target Humano
Formulario Liofilizado.