Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de ErbB3/HER3 humano ARNip
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001973 |
| Líneas celulares probadas | Células Kas-6/1. |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
| Símbolo de gen | ERBB3 |
| ID de gen (Entrez) | 2065 |
| Tipo de producto | ARNip |
| Cantidad | 2 nmol |
| Sinónimo | HER3, c-erbB-3, LCCS2, MDA-BF-1, c-erbB3, erbB3-S, ErbB-3, p180-ErbB3, p45-sErbB3, p85-sErbB3 |
| Target | Humano |
| Formulario | Liofilizado. |