Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de ErbB2/HER2 humano ARNip
Código de producto. 16039181
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
Código de producto. 16039181
Marca: enQuireBio™ QX192nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bloquea la transcripción y traslación de ErbB2/HER2 de humanos.
Especificaciones
Número de acceso NP_004439
Líneas celulares probadas Células de carcinoma de mama humano BT-474, células de adenocarcinoma de mama humano SkBr3 y células de adenocarcinoma de mama humano MCF7.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen ERBB2
ID de gen (Entrez) 2064
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo CD340, NGL, HER-2/neu, HER2, MLN 19, NEU, HER-2, TKR1, receptor tirosina-proteína quinasa erbB-2
Target Humano
Formulario Liofilizado.