Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de ErbB2/HER2 humano ARNip
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_004439 |
| Líneas celulares probadas | Células de carcinoma de mama humano BT-474, células de adenocarcinoma de mama humano SkBr3 y células de adenocarcinoma de mama humano MCF7. |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
| Símbolo de gen | ERBB2 |
| ID de gen (Entrez) | 2064 |
| Tipo de producto | ARNip |
| Cantidad | 10 nmol |
| Sinónimo | CD340, NGL, HER-2/neu, HER2, MLN 19, NEU, HER-2, TKR1, receptor tirosina-proteína quinasa erbB-2 |
| Target | Humano |
| Formulario | Liofilizado. |