Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de EGFR / ErbB1 / HER1 humano ARNsi
Código de producto. 16019181
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16019181 2 nmol 2 nanomoles
16009181 10 nmol 10 nanomoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16019181 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QX182nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bloquea la transcripción y traslación de EGFR / ErbB1 / HER1 de humanos.
Especificaciones
Número de acceso NP_005219
Líneas celulares probadas WT-EGFR-CHO EGFR sobreexpresión de células CHO y células de cáncer de mama humano MDA-MB 468.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen EGFR
ID de gen (Entrez) 1956
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo ERBB1, HER1, ERBB, mENA, PIG61, NISBD2, receptor del factor de crecimiento epidérmico, EGF-R.
Target Humano
Formulario Liofilizado.