Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de antígeno de tumor celular humano p53 ARNsi
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000537 |
| Líneas celulares probadas | Células epiteliales de osteosarcoma humano U-2 OS del hueso. |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
| Símbolo de gen | TP53 |
| ID de gen (Entrez) | 7157 |
| Tipo de producto | ARNip |
| Cantidad | 2 nmol |
| Sinónimo | TRP53, BCC7, P53, LFS1, TP53 |
| Target | Humano |
| Formulario | Liofilizado. |