missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Bloqueador de traslación de antígeno de tumor celular humano p53 ARNsi

Código de producto. 16039211
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16039211 2 nmol 2 nanomoles
16029211 10 nmol 10 nanomoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16039211 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QX322nmol

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Bloquea la transcripción y traslación del antígeno tumoral celular p53 de humanos.

Especificaciones

Número de acceso NP_000537
Líneas celulares probadas Células epiteliales de osteosarcoma humano U-2 OS del hueso.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen TP53
ID de gen (Entrez) 7157
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo TRP53, BCC7, P53, LFS1, TP53
Target Humano
Formulario Liofilizado.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.