Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de caspasa-6 humana ARNsi
Código de producto. p-7155944
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16039231 2 nmol 2 nanomoles
16029231 10 nmol 10 nanomoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16039231 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QX412nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bloquea la transcripción y traslación de Caspasa-6 de humanos.
Especificaciones
Número de acceso NP_001217
Líneas celulares probadas Células renales embrionarias humanas 293 con construcciones NF-kappa B y DR4 etiquetado con Flag.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen CASP6
ID de gen (Entrez) 839
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo MCH2, CASP6
Target Humano
Formulario Liofilizado.