Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación del regulador de apoptosis humana BAX ARNsi
Código de producto. p-7155955
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
16079251 2 nmol 2 nanomoles
16069251 10 nmol 10 nanomoles
2 options
Código de producto. 16079251
Marca: enQuireBio™ QX62nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bloquea la transcripción y traslación del regulador de apoptosis BAX de humanos.
Especificaciones
Número de acceso NP_004315
Líneas celulares probadas Células de carcinoma tiroideo humano KAT-4 y células T humanas.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen BAX
ID de gen (Entrez) 581
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo BCL2L4
Target Humano
Formulario Liofilizado.