Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de ApoE humano ARNsi
Código de producto. p-7155963
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
Código de producto. 16019251
Marca: enQuireBio™ QX52nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bloquea la transcripción y traslación de ApoE de humanos.
Especificaciones
Número de acceso NP_000032
Líneas celulares probadas Células del cáncer de ovario humano Ovcar3.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen APOE
ID de gen (Entrez) 348
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo AD2, APO-E, LPG, LDLCQ5, ApoE4, ApoE, apolipoproteína E
Target Humano
Formulario Liofilizado.