missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Bloqueador de traslación de ApoE humano ARNsi

Código de producto. 16009251
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16009251

Marca: enQuireBio™ QX510nmol

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Bloquea la transcripción y traslación de ApoE de humanos.

Especificaciones

Número de acceso NP_000032
Líneas celulares probadas Células del cáncer de ovario humano Ovcar3.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen APOE
ID de gen (Entrez) 348
Tipo de producto ARNip
Cantidad 10 nmol
Sinónimo AD2, APO-E, LPG, LDLCQ5, ApoE4, ApoE, apolipoproteína E
Target Humano
Formulario Liofilizado.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado