Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación del receptor de andrógenos humano ARNsi
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000035 |
| Líneas celulares probadas | Células metastásicas independientes y dependientes de andrógenos LNCaP y LNCaP-Rf. |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
| Símbolo de gen | AR |
| ID de gen (Entrez) | 367 |
| Tipo de producto | ARNip |
| Cantidad | 2 nmol |
| Sinónimo | SMAX1, AR8, KD, SBMA, HUMARA, DHTR, HYSP1, TFM, AIS, NR3C4 |
| Target | Humano |
| Formulario | Liofilizado. |