Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación del receptor de andrógenos humano ARNsi
Código de producto. 16089221
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16089221 10 nmol 10 nanomoles
16099221 2 nmol 2 nanomoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16089221 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QX410nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bloquea la transcripción y traslación del receptor de andrógenos de humanos.
Especificaciones
Número de acceso NP_000035
Líneas celulares probadas Células metastásicas independientes y dependientes de andrógenos LNCaP y LNCaP-Rf.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen AR
ID de gen (Entrez) 367
Tipo de producto ARNip
Cantidad 10 nmol
Sinónimo SMAX1, AR8, KD, SBMA, HUMARA, DHTR, HYSP1, TFM, AIS, NR3C4
Target Humano
Formulario Liofilizado.