Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de proteína beta A4 amiloide humana ARNsi
Código de producto. p-7155961
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16079201 2 nmol 2 nanomoles
16069201 10 nmol 10 nanomoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16079201 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QX32nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bloquea la transcripción y traslación de la proteína beta A4 amiloide de humanos.
Especificaciones
Número de acceso NP_000475
Líneas celulares probadas HEK 293.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen ESPECIALS
ID de gen (Entrez) 351
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo CTFgamma, ABETA, AD1, PN2, ABPP, CVAP, AAA, APPI, PN-II, ab
Target Humano
Formulario Liofilizado.