missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Bloqueador de traslación de proteína beta A4 amiloide humana ARNsi

Código de producto. 16079201
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
Código de producto. Cantidad unitSize
16079201 2 nmol 2 nanomoles
16069201 10 nmol 10 nanomoles
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16079201

Marca: enQuireBio™ QX32nmol

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Bloquea la transcripción y traslación de la proteína beta A4 amiloide de humanos.

Especificaciones

Número de acceso NP_000475
Líneas celulares probadas HEK 293.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen ESPECIALS
ID de gen (Entrez) 351
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo CTFgamma, ABETA, AD1, PN2, ABPP, CVAP, AAA, APPI, PN-II, ab
Target Humano
Formulario Liofilizado.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.