Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación de alfa-sinucleína humana ARNsi
Código de producto. p-7155960
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 nmol
2 nmol
Tamaño de la unidad:
10 nanomoles
2 nanomoles
16059181 2 nmol 2 nanomoles
16049181 10 nmol 10 nanomoles
2 options
Código de producto. 16059181
Marca: enQuireBio™ QX22nmol
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bloquea la transcripción y traslación de alfa-sinucleína de humanos.
Especificaciones
Número de acceso NP_000336
Líneas celulares probadas SH-SY5Y.
Contenido y almacenamiento Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes.
Símbolo de gen SNCA
ID de gen (Entrez) 6622
Tipo de producto ARNip
Cantidad 2 nmol
Sinónimo PD1, NACP, PARK1, PARK4, SNCA
Target Humano
Formulario Liofilizado.