Learn More
enQuireBio™ Bloqueador de traslación del receptor de tirosina quinasa ALK humano / CD246 ARNsi
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_004295 |
| Líneas celulares probadas | Líneas de células de neuroblastoma SK-N-MC y NB-39-nu. |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el ARNsi doble liofilizado a 4 °C. El producto reconstituido puede almacenarse a - 20 °C durante hasta 1 mes. |
| Símbolo de gen | ALK |
| ID de gen (Entrez) | 238 |
| Tipo de producto | ARNip |
| Cantidad | 2 nmol |
| Sinónimo | CD246, NBLST3, Linfoma quinasa anaplásica |
| Target | Humano |
| Formulario | Liofilizado. |