missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Transketolase Polyclonal Antibody

Código de producto. 15525932
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15525932 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15525932

Marca: Invitrogen™ PA543192

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: ESYHKPDQQK LQALKDTANR LRISSIQATT AAGSGHPTSC CSAAEIMAVL Sequence homology: Cow: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 77%.

Transketolase encodes a thiamine-dependent enzyme which plays a role in the channeling of excess sugar phosphates to glycolysis in the pentose phosphate pathway. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Transketolase
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica TKT
N.º de referencia del gen P29401
Alias de gen epididymis luminal protein 107; epididymis secretory protein Li 48; HEL107; HEL-S-48; p68; TK; TKT; TKT1; Transketolase; transketolase (Wernicke-Korsakoff syndrome)
Símbolos de los genes TKT
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human TKT (aa 2-51).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7086
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.