missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Transketolase Antibody (OTI5H3), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-74585PE
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Transketolase Monoclonal specifically detects Transketolase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
| Transketolase | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| TKT | |
| Full length recombinant protein of human Transketolase (NP_001055) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| OTI5H3 | |
| Flow Cytometry | |
| EC 2.2.1.1, FLJ34765, TK, TKT1, transketolase | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Stem Cell Markers | |
| 7086.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido