Descripción
This antibody was generated against full length transgelin 1 protein. It can cross-react with other two transgelins based on the sequence similarity.
The protein encoded by this gene is a transformation and shape-change sensitive actin cross-linking/gelling protein found in fibroblasts and smooth muscle. Its expression is down-regulated in many cell lines, and this down-regulation may be an early and sensitive marker for the onset of transformation. A functional role of this protein is unclear. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | transgelin/SM22 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.23 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | TAGLN |
| N.º de referencia del gen | P31232, P37804, Q01995 |
| Alias de gen | SM22, SM22 alpha, SM22a, SM22alpha, TAGLN, TAGLN1, transgelin |
| Símbolos de los genes | Tagln |
| Mostrar más |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?