Learn More
Invitrogen™ TransFluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres, 1.0 μm (488/645), 2% solids
Descripción
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Nuestros gránulos Molecular Probes™ TransFluoSpheres™ se fabrican utilizando poliestireno ultralimpio de alta calidad y se cargan con dos (o más) colorantes fluorescentes para crear unas microesferas que pueden ser excitadas por las líneas espectrales de 488 nm o 514 nm del láser de iones de argón, pero emiten a longitudes de onda mucho más largas, facilitando los experimentos multicolores y permitiendo el uso de filtros de excitación y emisión de banda ancha. Las microesferas TransFluoSpheres™ suelen mostrar poca o ninguna fotoformación, incluso cuando son excitadas por la intensa iluminación necesaria para la microscopia de fluorescencia.
™ Especificaciones de la microesfera TransFluoSpheres:
Etiqueta (Ex/EM): Fluorescente carmesí (488/645)
Diámetro nominal de la partícula: 1,0 μm
Superficie de acoplamiento: Carboxilato
Sólidos: 2%
Características de la superficie de acoplamiento de carboxilato
Los gránulos de FluoSpheres™ modificados con carboxilato tienen una alta densidad de ácidos carboxílicos colgantes en su superficie, lo que los hace adecuados para el acoplamiento covalente de proteínas y otras biomoléculas que contienen amina utilizando reactivos de carbodiimida solubles en agua como EDAC.
Aplicaciones principales de las microesferas:
Calibración del instrumento (citometría de flujo, microscopia, HTS, HCS)
Análisis de flujo (microfluídicos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire)
Trazadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular)
Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)
Opciones para las microesferas fluorescentes
Entre nuestra completa oferta de productos de microesferas fluorescentes, encontrará gránulos con estas variaciones:
Diez colores fluorescentes
10 diámetros nominales de partículas: 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm y 15,0 μm
Cuatro modificaciones superficiales para el acoplamiento de proteínas: carboxilato, sulfato, aldehído-sulfato, amina
Microesferas que además están preacopladas con estreptavidina, neutravidina, biotina, europio y platino
Opciones de microesferas sin teñir
También ofrecemos cientos de opciones de microesferas sin surfactantes UltraClean™ para aplicaciones de investigación y comerciales.
Le prepararemos un producto de microesferas personalizado
Preparamos pedidos personalizados a petición del cliente. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
™ Especificaciones de la microesfera TransFluoSpheres:
Características de la superficie de acoplamiento de carboxilato
Los gránulos de FluoSpheres™ modificados con carboxilato tienen una alta densidad de ácidos carboxílicos colgantes en su superficie, lo que los hace adecuados para el acoplamiento covalente de proteínas y otras biomoléculas que contienen amina utilizando reactivos de carbodiimida solubles en agua como EDAC.
Aplicaciones principales de las microesferas:
Opciones para las microesferas fluorescentes
Entre nuestra completa oferta de productos de microesferas fluorescentes, encontrará gránulos con estas variaciones:
Opciones de microesferas sin teñir
También ofrecemos cientos de opciones de microesferas sin surfactantes UltraClean™ para aplicaciones de investigación y comerciales.
Le prepararemos un producto de microesferas personalizado
Preparamos pedidos personalizados a petición del cliente. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
| Color | Carmesí |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Microesfera modificada con carboxilatos |
| Línea de productos | TransFluoSpheres |
| Cantidad | 0.5 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Modificación de la superficie | Carboxilato |
| Diámetro (métrico) | 1 μm |