Learn More
Invitrogen™ TransFluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres, 0.04 μm (633/720), 2% solids
Código de producto. 10473262
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10473262 0.5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10473262 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T8870
TransFluoSpheres™ Microesferas modificadas con carboxilato, 0,04 μm (633/720), 2% sólidos
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Nuestros gránulos Molecular Probes™ TransFluoSpheres™ se fabrican utilizando poliestireno ultralimpio de alta calidad y se cargan con dos (o más) colorantes fluorescentes para crear unas microesferas que pueden ser excitadas por una fuente de excitación comúnmente utilizada (por ejemplo, la línea espectral 633 nm del láser Red He-Ne), pero emiten a longitudes de onda mucho más largas, facilitando los experimentos multicolores y permitiendo el uso de filtros de excitación y emisión de banda ancha. Las microesferas TransFluoSpheres™ suelen mostrar poca o ninguna fotoformación, incluso cuando son excitadas por la intensa iluminación necesaria para la microscopia de fluorescencia.
™ Especificaciones de la microesfera TransFluoSpheres:
  • Etiqueta (Ex/EM): Fluorescente rojo (633/720)
  • Diámetro nominal de la partícula: 0,04 μm
  • Superficie de acoplamiento: Carboxilato
  • Sólidos: 2%
    Características de la superficie de acoplamiento de carboxilato
    Los gránulos de FluoSpheres™ modificados con carboxilato tienen una alta densidad de ácidos carboxílicos colgantes en su superficie, lo que los hace adecuados para el acoplamiento covalente de proteínas y otras biomoléculas que contienen amina utilizando reactivos de carbodiimida solubles en agua como EDAC.
    Aplicaciones principales de las microesferas:
  • Calibración del instrumento (citometría de flujo, microscopia, HTS, HCS)
  • Análisis de flujo (microfluídicos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire)
  • Trazadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular)
  • Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)
    Opciones para las microesferas fluorescentes
    Entre nuestra completa oferta de productos de microesferas fluorescentes, encontrará gránulos con estas variaciones:
  • Diez colores fluorescentes
  • 10 diámetros nominales de partículas: 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm y 15,0 μm
  • Cuatro modificaciones superficiales para el acoplamiento de proteínas: carboxilato, sulfato, aldehído-sulfato, amina
  • Microesferas que además están preacopladas con estreptavidina, neutravidina, biotina, europio y platino
    Opciones de microesferas sin teñir
    También ofrecemos cientos de opciones de microesferas sin surfactantes UltraClean™ para aplicaciones de investigación y comerciales.
    Le prepararemos un producto de microesferas personalizado
    Preparamos pedidos personalizados a petición del cliente. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
    Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
    Color Rojo lejano
    Material Poliestireno
    Tipo de producto Microesfera modificada con carboxilatos
    Línea de productos TransFluoSpheres
    Cantidad 0.5 mL
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Modificación de la superficie Carboxilato
    Diámetro (métrico) 0,04 μm