Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para transferrina humana
Código de producto. 17155569
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
17155569 5 × 96 pruebas cada uno
15475133 96 pruebas 1 set
2 options
Código de producto. 17155569
Marca: Invitrogen™ EHTFX5
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para la transferrina humana cuantifica la transferrina hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la transferrina hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para transferrina humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Las transferrinas (Tf) son una glicoproteína del plasma sanguíneo de aproximadamente 80 kDa sintetizada por el hígado. Son proteínas de transporte que se unen al hierro y que pueden unirse a dos iones Fe(3+) en asociación con la unión de un anión, normalmente bicarbonato. Es responsable del transporte de hierro desde los sitios de absorción y degradación del grupo hemo hasta los de almacenamiento y utilización. La transferrina es la principal proteína de transporte de hierro en la sangre y, en condiciones normales, aproximadamente un tercio de la transferrina total en la sangre contiene hierro ligado. La medición de los niveles de transferrina en sangre puede utilizarse como indicador de la capacidad de transporte de hierro en la sangre y de anomalías del metabolismo del hierro como la anemia, la sobrecarga de hierro y la hemocromatosis. La transferrina sérica también puede desempeñar otra función en la estimulación de la proliferación celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P02787
Intervalo del ensayo De 1,029 ng/ml a 750 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1 ng/ml
Intervalo de calibración De 1 ng/ml a 750 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este anticuerpo de par ELISA detecta la transferrina humana. Otras especies no determinadas.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 7018
Símbolo de gen HEL-S-71 p,PRO1557,PRO2086QTL1,TF
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Anticuerpo de detección biotinilado, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Solución de parada, Tampón de lavado, Cromógeno, SAV-HRP, Cubiertas adhesivas para placas, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Investigación cardiovascular
Volumen de muestra 2 μl de plasma; 2 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo PRO1400, PRO1557, PRO2086QTL1, TF
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min