Learn More
Gibco™ Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized
Código de producto. p-7182896
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
25 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
cada uno
11528986 25 g cada uno
11508846 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 11528986
Marca: Gibco™ 11107047
Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized
  • >90% iron saturated
  • Suggested range for supplementation: 0.5 to 50μg/ml.
  • Origin: New Zealand >90% iron saturated.
  • Suggested range for supplementation: 0.5 to 50μg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 g
Especie Bovine
Contenido y almacenamiento Store in refrigerator (2–8°C).
Condiciones de envío Room Temperature
Formulario Lyophilized
Línea de productos Gibco
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.