Learn More
Gibco™ Transferrin, Bovine (APO form), lyophilized
Descripción
Hierro < 50 μ g/g proteína.
Rango sugerido para la suplementación: entre 0,5 y 50 μg/ml.
Origen:
Nueva Zelanda
Rango sugerido para la suplementación: entre 0,5 y 50 μg/ml.
Origen:
Nueva Zelanda
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8 °C). |
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Transferrina |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 1 g |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |